Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
1.09708
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Methyl ethyl ketone, MEK
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
201-159-0
NACRES:
NA.05
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
79.6 °C/1013 hPa
gőznyomás:
105 hPa ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
105 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
514 °C
hatékonyság
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-11.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.05% Water
≤0.1% 2-Butanol (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
292 g/L
sűrűség
0.805 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00002%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • In Situ Synthesis of Environmentally Friendly Waterborne Polyurethane Extended with Regenerated Cellulose Nanoparticles for Enhanced Mechanical Performances: Ethyl methyl ketone is utilized in the synthesis process of eco-friendly polyurethane materials, contributing to the development of sustainable composite materials with improved mechanical properties (Choi et al., 2023).
  • Comparative Studies on the Physicochemical and Volatile Flavour Properties of Traditional Deep Fried and Circulating-Air Fried Hairtail (Trichiurus lepturus): Ethyl methyl ketone′s solvent properties are utilized in the analysis of food flavors, particularly in comparing cooking methods and their impact on flavor profile, which is vital for food science research (Ding et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.805 - 0.815
Boiling point: 79 - 80 °C
Acetone (GC): ≤ 0.05 %
2-Butanol (GC): ≤ 0.1 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Methylpropan-2-ol (GC): ≤ 0.1 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00002 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.000005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup