1448989
USP
Mycophenolate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Mycophenolic acid monosodium salt, Sodium mycophenolate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mycophenolate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Mycophenolic Acid Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3