Fontos dokumentumok
818675
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
30 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
4 μm
mátrix aktív csoport:
diol phase
pórusméret:
250 Å
Mátrix:
silica particle platform
Terméknév
TSKgel® SuperSW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 18675
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4.6 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Featuring ultra-efficient 4μm particles, TSKgel SuperSW3000 provides higher efficiency than 5μm TSKgel G3000SWxl columns. The 250Å pore size results in a fractionation range up to 500,000 Da for globular proteins. The narrow 4.6mm column inner diameter reduces buffer consumption and is ideal for sample-limited applications. To fully benefit from the high efficiency of 4μm columns, and because the column diameter of TSKgel SuperSW columns is 4.6mm or less, it is important to minimize the amount of dead volume in the HPLC system.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)