Fontos dokumentumok
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G2000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08540
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
125 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 5μm particles and 125Å pores, TSKgel G2000SWXL is an excellent choice for small proteins and peptide separations. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 150,000 Da.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)