Fontos dokumentumok
1445595
USP
USP mAb 003, Monoclonal IgG1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Monoclonal IgG1
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
molekulatömeg
~146,000 Da
kiszerelés
pkg of 2 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
USP has developed four monoclonal antibody Reference Standards (mAb System Suitability, mAb 001, mAb 002, and mAb 003) to provide a range of reference materials with different physicochemical properties. These products underwent USP′s rigorous collaborative testing process including assessment by the USP General Chapter 129 methods.
Can be used as:
  • an independent control material for method development, training, and method transfer
  • an internal assay control for standardization of physicochemical testing
Alkalmazás
  • Size-Exclusion Chromatography
  • Capillary SDS Electrophoresis (Reduced and Nonreduced)
  • Analysis of N-Linked Oligosaccharides
  • Sialic Acid Analysis
  • Intact Mass
  • Sequence identification by peptide mapping
Tulajdonságok és előnyök
  • 4 Unique proteins with unique quality attributes
  • Extensively characterized for confidence in method development
  • Technical Note available
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.