Fontos dokumentumok
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperSW Guard Column, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 18762
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
250 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperSW2000 & SuperSW3000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)