Fontos dokumentumok
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
Terméknév
TSKgel® G4000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Anyagok
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08542
Paraméterek
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
Mátrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
8 μm
pórusméret
450 Å
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Widely considered the premium columns for analyzing biopolymers by GFC, TSKgel SWXL columns feature high pore volume per unit column volume, low sample adsorption and excellent column efficiency, all contributing to unsurpassed sample resolution. With 8μm particles and 450Å pores, TSKgel G4000SWXL provides the largest exclusion limit and the widest fractionation range. It is an excellent choice for pegylated proteins or glycosylated biomolecules. The fractionation range is applicable for globular protein samples up to 7 million Da.
Fizikai forma
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)