Fontos dokumentumok
808020
TSKgel® G2500PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G2500PWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08020
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
7 μm
pórusméret
<200 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Use TSKgel G2500PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 3,000 Da. Because of the presence of cationic groups on the base bead of G2500PWxl, this column is not suited for separating anionic polymers. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWxl-type columns more suitable for analytical purposes.
Fizikai forma
Shipped in water.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)