822855
TSKgel® SuperSW mAb HTP (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® SuperSW mAb HTP HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh SuperSW mAb HTP, 22855
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.5 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
80 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
4 μm
pórusméret
250 Å pore size
működési pH
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.