1445550
USP
Monoclonal IgG System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
form
lyophilized (cake)
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
It is also used to prepare system suitability solution for the mobile phase as per the chapter 129 “Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies” of United States Pharmacopeia (USP) for the measurement of:
- Low-molecular-weight species (LMWS, fragments) of monoclonal antibodies (mAbs) by size exclusion-high performance liquid chromatography (SE-HPLC)
- Product-related impurities such as non-glycosylated molecules, half antibodies, and fragments by capillary sodium dodecyl sulfate (CE-SDS) electrophoresis
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.