Fontos dokumentumok
80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L20
suitable for USP L59
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 0023448
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
mátrix aktív csoport
diol phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
250 Å
pH-tartomány
2.5-7.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
TSKgel® UP-SW3000, the new 2 micron UHPLC column with 25 nm pore size, is the latest addition to the renowned TSKgel SW series. TSKgel UP-SW3000 represents the fifth generation of high performance gel filtration columns. They feature the same pore size as the well-established TSKgel G3000SWXL and facilitate method transfer from conventional gel filtration to UHPLC technology. The 30 cm column delivers dramatically increased resolution between fragments, monomers, and aggregates.
Egyéb megjegyzések
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
A méretkizárásos kromatográfiás oszlopok a biomolekulák elválasztásának hatékonyságát 2 μm alatti részecskékkel növelik, javítva az analitikai teljesítményt.
Protocols
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.