Fontos dokumentumok
814947
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Szinonimák:
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
3.5 cm × 4.6 mm
részecskeméret:
2.5 μm
mátrix aktív csoport:
C4 (butyl) phase
Mátrix:
polymer particle platform
material
PEEK
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh Butyl-NPR, 14947
parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
3.5 cm × 4.6 mm
Mátrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
C4 (butyl) phase
részecskeméret
2.5 μm
működési pH
2-12
elválasztástechnika
hydrophobic interaction (HIC)
Általános leírás
The least hydrophobic of the HIC column offerings, TSKgel Butyl-NPR is the best choice for high speed separations with excellent recovery even for more hydrophobicity samples. The non-porous resin requires lower sample loading and leads to faster analysis time because the binding kinetics occur only on the bead′s surface. The ultra efficient 2.5 micron bead allows for fast, high efficiency separations using a 3.5cm x 4.6mm ID column format. Thus, TSKgel Butyl-NPR is ideal for time critical QC analysis or sample limited applications. Featuring polymethacrylate base material, the TSKgel Butyl-NPR column is stable in either acid or caustic cleaning regimes up to 1N.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)