808021
TSKgel® G3000PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Szinonimák:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
TSKgel® G3000PWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
termékcsalád
TSKgel®
gyártó/kereskedő neve
Tosoh 08021
parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
mátrix aktív csoport
hydroxylated methacrylate phase
részecskeméret
7 μm
pórusméret
200 Å pore diameter
működési pH
2-12
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Alkalmazás
- Sea cucumber Apostichopus japonicus (AJP) from marine aquaculture farms during its analysis using high performance gel permeation chromatography (HPGPC).
- Natural organic matter (NOM) in water during its separation using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) combined with electrospray ionization-triple quadruple mass spectrometry (ESI-tQMS).
- Galactans derived from potato pectin during their analysis using GPC.
Fizikai forma
Jogi információk
analitikai oszlop
előtétoszlop
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)