Fontos dokumentumok
64835-U
Supelco
Standard Midget Bubbler
reservoir volume 25 mL
Szinonimák:
Impinger/Bubbler, Midget bubbler w/frit, 24/40 gr jt
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
material
fritted stem glass bubbler
Csatlakozó
joint ST/NS reservoir
Ügynökség
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
leírás
marked intervals 5 mL
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
tartály H × teljes H
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
tározótérfogat
25 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)