Fontos dokumentumok
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 25 mL
Szinonimák:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kapacitás
25 mL
Related Categories
Általános leírás
Monitors gas flow into, or evolution from a system. Capacity 25 mL per chamber. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)