Fontos dokumentumok
Z223719
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas bubbler
capacity 4 mL
Szinonimák:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kapacitás
4 mL
Related Categories
Általános leírás
For bubble counting.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)