Fontos dokumentumok
64834-U
Supelco
Threaded Midget Bubbler
volume 22 mL
Szinonimák:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
leírás
marked intervals 15 mL
kiszerelés
pkg of 1
technika/technikák
active air sampling: suitable
Hosszúság
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
kupakátmérő
20 mm
térfogat
22 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Tulajdonságok és előnyök
Threaded Midget Bubbler - 20mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 6-dram vial (22mL) included.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)