Fontos dokumentumok
20270-U
Supelco
Standard Midget Impinger
reservoir volume 25 mL
Szinonimák:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
material
standard stem glass impinger
Csatlakozó
joint ST/NS reservoir
Ügynökség
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
leírás
marked intervals 5 mL
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
tartály H × teljes H
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
tározótérfogat
25 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)