Fontos dokumentumok
64832
Supelco
Spill-Resistant Midget Bubbler
bubbler volume 40 mL
Szinonimák:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
material
fritted stem glass bubbler
Minőségi szint
leírás
marked intervals 15 mL
kiszerelés
pkg of 1
technika/technikák
active air sampling: suitable
Hosszúság
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
buborékoltató térfogat
40 mL
kupakátmérő
24 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
24mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 10.7-dram vial (40mL) included.
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)