Fontos dokumentumok
64712-U
Supelco
Threaded Midget Impinger
volume 22 mL
Szinonimák:
Impinger/Bubbler
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
Anyagok
glass impinger
leírás
threaded joint
Jellemzők
syringe type Standard stem
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
kupakátmérő
20 mm
mintavevő edény H
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
térfogat
22 mL
szerelvény
20-400 GCMI thread
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)