Fontos dokumentumok
50495521
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
a címkézés mértéke
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
300 m2/g
felület bevonatolás
3 μmol/m2
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
Üzemi pH tartomány
2-8
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Jogi információk
előtét patron
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered