Fontos dokumentumok
57345-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Szinonimák:
SPME FIBER 23GA PK3,AUTO, W/65UM PDMS-DVB COATING
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga
Anyagok
fused silica fiber
plain blue hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Lábjegyzet
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Protocols
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.