Fontos dokumentumok
57291-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
Szinonimák:
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
product name
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
material
fused silica fiber
plain green hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)