Fontos dokumentumok
57311
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with autosampler
Szinonimák:
SPME FIBER PK3(A.S.),W/65UM PS-DVB COATING
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
fused silica fiber
plain blue hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Lábjegyzet
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)