Fontos dokumentumok
57354-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Szinonimák:
CW/PEG Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) Coating, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, for use with autosampler
material
metal alloy fiber
plain purple hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PEG coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCapplication for SPME, suitable for GCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.