Fontos dokumentumok
57289-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
Szinonimák:
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Anyagok
fused silica fiber
plain yellow hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
609.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
321 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)