Fontos dokumentumok
57303
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica fiber
plain green hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)