Fontos dokumentumok
1546300
USP
Polydimethylsiloxane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dimethylpolysiloxane, Dimethylsiloxane, Silicone oil, Polydimethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polydimethylsiloxane
molekulatömeg
71800-547100 g/mol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
- Simethicone Oral Suspension
- Simethicone Capsules
- Magaldrate and Simethicone Chewable Tablets
- Dimethicone
- Magaldrate and Simethicone Oral Suspension
- Simethicone
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
609.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
321 °C - closed cup