Fontos dokumentumok
57299-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Szinonimák:
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Javasolt termékek
product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
material
StableFlex fiber
notched gray hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pk of 3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
2 cm
mátrix aktív csoport
DVB/CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)