Fontos dokumentumok
57301
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 24 ga
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica fiber
plain red hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.