Fontos dokumentumok
PHR1518
Polydimethylsiloxane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dimethylpolysiloxane, Polydimethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. S0600000
traceable to USP 1546300
API-család
polydimethylsiloxane
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
609.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
321 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?