57094
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Supelclean™ ENVI-Carb™, 0.5g/6mL, 30 pk
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean™
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
100 m2/g
térfogat
6 mL
mátrix aktív csoport
carbon phase
részecskeméret
120-400 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
- Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
- Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
- Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
- Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.