57064
Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ISO 25101
termékcsalád
Supelclean™
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 30 ea
a címkézés mértéke
17% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.