Fontos dokumentumok
57086
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pkg of 54 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
mátrix aktív csoport
Alumina phase
részecskeméret
60-325 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)