Fontos dokumentumok
G002600
HPLC Analysis of Antihypertensive Drugs on Ascentis® RP-Amide (UV, 254 nm)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM monobasic potassium phosphate (pH 3.0 with phosphoric acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Pindolol
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)