57051
Supelclean™ LC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean™
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pkg of 30 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Alkalmazás
- Phospholipids in dairy products prior to their determination by high performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD).
- Free and esterified sterols in Portuguese olive oils prior to their estimation by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Synthetic musks in cream prior to their quantification by GC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Phospholipids in milk samples prior to their quantification by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) in conjunction with ELSD as well as ion trap-time-of-flight mass spectrometry (IT-TOF MS).
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.