57020-U
SPE Tube Adapter
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Szinonimák:
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pk of 12
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
szerelvény
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)