Fontos dokumentumok
57210-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE Bulk Packing
pkg of 50 g
Szinonimák:
Carbon SPE material
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
Ügynökség
suitable for EPA 1633
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
kiszerelés
pkg of 50 g
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
100 m2/g
mátrix aktív csoport
carbon phase
részecskeméret
120-400 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle size.:100/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetables
Jogi információk
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J C J van Esterik et al.
Archives of toxicology, 90(3), 701-715 (2015-04-02)
Perfluorooctanoic acid (PFOA) is known to cause developmental toxicity and is a suggested endocrine disrupting compound (EDC). Early life exposure to EDCs has been implicated in programming of the developing organism for chronic diseases later in life. Here we study
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.