Fontos dokumentumok
57144-U
Supelco
Supelclean Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Carbon SPE cartidge, 6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 2 g
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
mátrix aktív csoport
charcoal bonding
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Particle Sz.: 80/120 mesh
  • Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)