54812-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ Plus SPE Tube
Reversible Tube, bed wt. 400 mg, volume 1 mL, pk of 30
Szinonimák:
Carbon, reversible SPE cartidge, 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean™
összetétel
bed wt., 400 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
1149 m2/g
térfogat
1 mL
matrix
Amorphous Carbon Molecular Sieve (CMS)
mátrix aktív csoport
carbon phase
pórusméret
0.782 mL/g pore volume
27.2 Å pore size
sűrűség
2.27 g/mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Developed and engineered for the solid phase extraction of highly polar compounds from aqueous samples such drinking and ground water
- Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
- Unlike traditional graphitized carbon black (GCB) phases (e.g., Supelclean ENVI-Carb) which are granular and friable, ENVI-Carb Plus consists of strong high surface area spherical particles.
- Examples of highly polar compounds recovered (≥ 70%) using Supelclean ENVI-Carb Plus include (but not limited to) acephate (logP = -0.85), phenol (logP = 1.51), 1,4-dioxane (logP = -0.27), and oxamyl (logP = -1.2).
- When used in conjunction with an SPE vacuum manifold, a male luer coupler (Cat. No. 25064-U), female luer coupler (Cat. No. 21015), and empty SPE tube(s) are required but not included.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocols
ENVI-Carb Plus for the Extraction of Propylene Glycol and Ethylene Glycol from Water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.