54281-U
Supelclean Ultra 2400 solid phase extraction (SPE) Tubes
volume 3 mL, pkg of 54
Szinonimák:
Supelclean™ Ultra
About This Item
Javasolt termékek
product name
Supelclean Ultra 2400, volume 3 mL, pkg of 54
termékcsalád
Supelclean™
Minőségi szint
összetétel
bed A, 270 mg
bed B, 225 mg (Z-Sep)
kiszerelés
pkg of 54
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
mátrix aktív csoport
C18 bonding
PSA bonding
carbon bonding
alkalmazás(ok)
food and beverages
Related Categories
Általános leírás
The top bed consists of a mixture of PSA/C18 and a graphitized, spherical carbon. PSA removes acidic interferences, C18 retains some hydrophobic interferences, and carbon removes pigments. The variety of carbon used in this cartridge was engineered to remove sufficient pigmentation while allowing for better recoveries of compounds with planar structures. The bottom bed of the cartridge contains Z-Sep, which is a zirconia-coated silica. Z-Sep removes oily residues, and provides additional pigment removal.
The cartridge can be used for cleanup of acetonitrile extracts to be analyzed by either GC or HPLC.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.