Fontos dokumentumok
52600-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Szinonimák:
C18 SPE material
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
termékcsalád
Discovery®
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 100 g
a címkézés mértéke
18% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Alkalmazás
Discovery® DSC-18 SPE Bulk Packing is employed as a sorbent for dispersive soilid phase extraction followed by gas chromatographic determination of agricultural pesticides in oranges.
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.