Fontos dokumentumok
57089
Supelco
Supelclean LC-4 SPE Tube
Wide Pore, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 54
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C4 (butyl) bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
500 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
  • Larger pore size to accommodate larger macromolecules (e.g. proteins and peptide)
  • Commonly used for desalting and extracting proteins/peptides in aqueous samples
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocols
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.