Fontos dokumentumok
57054
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 30 ea
a címkézés mértéke
~11.5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used. The 6 mL barrel is compatible with most vacuum-manifold devices and allows accurate loading of samples.
Alkalmazás
Supelclean LC-18 SPE Tube was used in SPE to purify primary prostaglandins PGE2, PGF and their tissue metabolites.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Toni N Welsh et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 83(4), 304-310 (2007-05-15)
The primary prostaglandins PGE(2) and PGF(2 alpha) are metabolized in tissues by a series of enzymatic and non-enzymatic reactions. To measure metabolic rates and individual reaction rates it is necessary to extract the parent prostaglandins and metabolites before the separation
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.