Fontos dokumentumok
57012
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 54 ea
a címkézés mértéke
~11.5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Supelclean LC-18 SPE tube is used in the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Barbara Sivakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
The phosphorylation of proteins modulates various functions of proteins and plays an important role in the regulation of cell signaling. In recent years, label-free quantitative (LFQ) phosphoproteomics has become a powerful tool to analyze the phosphorylation of proteins within complex
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.