55299-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Szinonimák:
QuEChERS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Supel™ QuE, Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supel™
összetétel
Z-Sep+ Bulk
kiszerelés
pkg of 20 g
technika/technikák
QuEChERS: suitable
külső felület
480 m2/g
Mátrix
silica gel base material
mátrix aktív csoport
zirconia-based phase
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Egyéb megjegyzések
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.