Fontos dokumentumok
57063
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Méret kiválasztása
54 EA
82 400,00 Ft
82 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
54 EA
82 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
82 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Anyagok
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 54 ea
a címkézés mértéke
17% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
3 mL
Mátrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhan Zhang et al.
Genes, 10(4) (2019-03-31)
Sugar accumulation is a critical event during grape berry ripening that determines the grape market values. Berry cells are highly dependent on sugar transporters to mediate cross-membrane transport. However, the role of sugar transporters in improving sugar accumulation in berries
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.