Fontos dokumentumok
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
UNSPSC kód:
41104018
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Minőségi szint
összetétel
Bed wt., 420 mg
kiszerelés
pk of 30 ×
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)