Fontos dokumentumok
54020-U
Supelco
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Szinonimák:
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
material
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2016 (Appendix B)
termékcsalád
ORBO
összetétel
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
kiszerelés
pkg of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 555
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 mm × 105 mm
Mátrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
részecskeméret
20-40 mesh
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg sorbent tubes (W,W,W separators, O.D. × L. 6 mm × 105 mm) contain two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling. The dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.