21024-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Szinonimák:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LpDNPH S10 Cartridge, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
3 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1Biztonsági adatlap
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.